Läs mer
2-Chlorohydroquinone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11404127
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404127 25 g 25g
11414127 100 g 100g
11424127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19554.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-67-8
Molekylformel C6H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 144.554
MDL-nummer MFCD00002341
InChI-nyckel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-namn 2-klorbensen-1,4-diol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorohydroquinone
Smältpunkt 97°C to 102°C
Kokpunkt 262°C to 263°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 144.56
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk