Läs mer
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H |
| Formel vikt | 177.0094 |