Läs mer
2-Kloroimidazol, 97 %
Produktkod. 15458347
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458347 1 g 1g
15478347 250 mg 250mg
15468347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51863.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16265-04-6 | C3H3ClN2 | 102,52 g/mol
2-kloroimidazol används i läkemedel, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-kloroimidazol används i läkemedel
, läkemedelskandidater, ligander för övergångsmetallkatalysatorer och andra molekylära funktionella material.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16265-04-6
Molekylformel C3H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 102.52
MDL-nummer MFCD02179530
InChI-nyckel OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroimidazole, chloroimidazole, sftheadililuh@, pubchem7597, 2-chlor-1h-imidazol, zlchem 1064, acmc-209dos, 1h-imidazole,2-chloro, 2-chloranyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-chloro
PubChem CID 2773328
ChEBI CHEBI:52721
IUPAC-namn 2-klor-lH-imidazol
LEDER ClC1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroimidazole
Smältpunkt 165 °C till 166 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.