Läs mer
2-Chloroindole-3-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15447317
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447317 10 g 10g
15437317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34381.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5059-30-3 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det används i syntesen av indolfytoalexin cyclobrassinon. Och även i oöverträffad kemisk struktur och biomimetisk syntes av erucalexin, ett fytoalexin från det vilda korsdjuret Erucastrum gallicum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. Det används i syntesen av indolfytoalexin cyclobrassinon. Och även i oöverträffad kemisk struktur och biomimetisk syntes av erucalexin, ett fytoalexin från det vilda korsdjuret Erucastrum gallicum.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5059-30-3
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD00111620
InChI-nyckel XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
PubChem CID 314791
IUPAC-namn 2-klor-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt ∽212°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 179.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.