Läs mer
2-Chloroindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroindole |
| CAS | 7135-31-1 |
| Molekylformel | C8H6ClN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| LEDER | ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vikt | 151.01 |