Läs mer
2-Chloroinosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroinosine |
| CAS | 13276-43-2 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl N4 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.67 |
| Formel vikt | 302.0418 |