Läs mer
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10462484 250 mg 250mg
10496273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53604CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101066-61-9
Molekylformel C6H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 141.55
MDL-nummer MFCD06651557
InChI-nyckel UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC-namn 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
LEDER ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.56
Procent renhet 97%