Läs mer
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3174960
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10462484
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53604CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101066-61-9
Molekylformel C6H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 141.55
MDL-nummer MFCD06651557
InChI-nyckel UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC-namn 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
LEDER ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.56
Procent renhet 97%