Läs mer
2-klorisonikotinamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10355012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10355012 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10243192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10355012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06910EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 100859-84-5
Molekylformel C6H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 156.569
MDL-nummer MFCD00221401
InChI-nyckel DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800022
IUPAC-namn 2-klorpyridin-4-karboxamid
LEDER C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroisonicotinamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Formel vikt 156.57
Procent renhet 97%