Läs mer
2-klorisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476482
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10476482 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10476482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06649EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroisonicotinic acid
CAS 6313-54-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4ClNO2
MDL-nummer MFCD00191402
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chloroisonicotinic acid, 2-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-isonicotinic acid, 2-chloro isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinyl carboxylic acid, 2-chlorisonicotins, pubchem2598, 2-chloroisonicotinic acid,, 4-carboxy-2-chloropyridine
InChI-nyckel QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=NC(Cl)=C1
IUPAC-namn 2-klorpyridin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 157.55
PubChem CID 236985
Formel vikt 157.56
Procent renhet 97%