Läs mer
2-Chloroisonicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroisonicotinic Acid |
| CAS | 6313-54-8 |
| Molekylformel | C6H4ClNO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic Acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic Acid, 6-Chloroisonicotinic Acid, NSC 40139 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloropyridine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.55 |