Läs mer
2-Chloroisonicotinoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroisonicotinoyl Chloride |
| CAS | 65287-34-5 |
| Molekylformel | C6H3NOCl2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloropyridine-4-carbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-3-4(6(8)10)1-2-9-5/h1-3H |
| LEDER | ClC(=O)c1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloropyridine-4-carbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176 |
| Formel vikt | 174.9592 |