Läs mer
2-klormalonaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10697943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697943 50 g Glasflaska 50g
10013810 1 g Glasflaska 1g
10396441 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697943 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330120500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36437-19-1 | C3H3ClO2 | 106.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36437-19-1
MDL-nummer MFCD01320489
InChI-nyckel KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
PubChem CID 147646
IUPAC-namn 2-klorpropandial
LEDER C(=O)C(C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloromalonaldehyde
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140.0°C to 145.0°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3ClO2
Linjär formel ClCH(CHO)2
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
Molekylvikt (g/mol) 106.5
Formel vikt 106.5
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.