Läs mer
2-Chloromalonaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromalonaldehyde |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| Formel vikt | 105.982 |