Läs mer
2-Chloromandelic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromandelic Acid Methyl Ester |
| CAS | 32345-60-1 |
| Molekylformel | C9H9ClO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl (S)-o-Chloromandelate, (S)-Methyl 2-hydroxy-2-(2-chlorophenyl)acetate, (S)-(-)-Methyl 2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetate, (alphaS)-2-Chloro-alpha-hydroxy-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8,11H,1H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C(O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vikt | 200.024 |