Läs mer
2-(Chloromethoxy)acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethoxy)acetic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-9-5(7)3-8-4-6/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 152.024 |