Läs mer
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, tech. 90%, stab. with 0.1% N,N-Diisopropylethylamine
Produktkod. 15485275
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485275 1 g 1g
15495275 5 g 5g
15405285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55074.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
2-(klorometoxi)etyltrimetylsilan används vid framställning av SEM [2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl]-etrar. Den fungerar som en fenolskyddande grupp vid syntesen av laterifluoroner. Vidare reagerar den med lH-imidazol för att framställa l-(2-trimetylsilanyl-etoximetyl)-lH-imidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(klorometoxi)etyltrimetylsilan används vid framställning av SEM [2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl]-etrar. Den fungerar som en fenolskyddande grupp vid syntesen av laterifluoroner. Vidare reagerar den med lH-imidazol för att framställa l-(2-trimetylsilanyl-etoximetyl)-lH-imidazol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76513-69-4
Molekylformel C6H15ClOSi
Molekylvikt (g/mol) 166.72
MDL-nummer MFCD00009919
InChI-nyckel BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC-namn 2-(klormetoxi)etyl-trimetylsilan
LEDER C[Si](C)(C)CCOCCl
Specifikationer
Kokpunkt 170°C to 172°C
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane
Namnnotering stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
UN-nummer UN2920
Beilstein 3587289
Flampunkt 46°C (115°F)
Formel vikt 166.72
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Brytningsindex 1.435
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.942
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.