Läs mer
2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356806 5 g 5g
11366806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04137.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2164-33-2
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00014666
InChI-nyckel AYPKYQSHFKQVDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxane, 2-chloromethyl-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 2-chloromethyl-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 2-chloromethyl-2h,3h-benzo e 1,4-dioxane, acmc-1cfd2, 2-chloromethyl-benzodioxane, 2-chloromethyl-1,4-benzodioxan
PubChem CID 95320
IUPAC-namn 3-(chloromethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
LEDER C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane
Kokpunkt 96°C (0.4 mmHg)
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 5 g
Beilstein 150153
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%