Läs mer
2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-1,4-benzodioxane |
| Kokpunkt | 96°C (0.4 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.554 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 150153 |
| Formel vikt | 184.62 |
| Procent renhet | 97% |