missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Chloromethyl)-1-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-1-butene |
| CAS | 23010-02-8 |
| Molekylformel | C5H9Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-1-butene, 2-Ethylallyl Chloride, 3-Chloro-2-ethyl-1-propene, β-Ethallyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c1-3-5(2)4-6/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | ClCC(CC)=C |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)but-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vikt | 104.0393 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?