Läs mer
2-(klormetyl)-2-metyloxiran, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 106.55 |
| Procent renhet | 97% |