Läs mer
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415586 5 g 5g
15405586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60235.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72830-09-2
Molekylformel C8H11Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 224.081
MDL-nummer MFCD02181083
InChI-nyckel YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride, 2-chloromethyl-3 pound not4-dimethoxy-pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine hcl, 3,4-dimethoxy-2-chloromethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine;hydrochloride, 2-chloromethyl-3,4-dimethoxy-pyridine hydrochloride
PubChem CID 16216928
IUPAC-namn 2-(klormetyl)-3,4-dimetoxipyridin;hydroklorid
LEDER COC1=C(C(=NC=C1)CCl)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Smältpunkt 155°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 224.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.