Läs mer
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| CAS | 72830-09-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 Cl N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine;hydrochloride |
| Visa mer |