missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30462370
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462370 4 x 25 mg
30050886 100 mg
30051092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462370 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0099.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
CAS 72830-09-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 224.08
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 223.0167 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.