Läs mer
2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30006734
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30006734 500 mg
1 options
Produktkod. 30006734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369170500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72830-09-2
Molekylformel C8 H10 Cl N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 224.08
Synonym 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine;hydrochloride
LEDER Cl.COc1ccnc(CCl)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,4-dimethoxypyridine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Formel vikt 223.0167