Läs mer
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine |
| CAS | 169905-10-6 |
| Molekylformel | C8 H10 Cl N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| LEDER | COC1=C(OC)C(CCl)=NC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-3,4-dimethoxy-pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.623646 |
| Formel vikt | 187.04 |