Läs mer
2-Klorometyl-3,5-dimetyl-4-metoxypyridin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30462241
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462241 4 x 25 mg
30052289 25 mg
30052651 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462241 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0095.5500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Klorometyl-3,5-dimetyl-4-metoxypyridin hydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 Cl N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
InChI formel InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
IUPAC-namn 2-(klorometyl)-4-metoxi-3,5-dimetylpyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 222.11
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 221,0374 g/mol