missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol, TRC

Produktkod. 17933485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933485 1 g
17974525 250 mg
17924915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17933485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3692001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 220771-03-9
Molekylformel C8 H10 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 171.6241
Synonym 4-Pyridinol, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-hydroxypyridine, 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol, Pyridoxine Impurity
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridin-4-ol
LEDER Cc1cnc(CCl)c(C)c1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClNO/c1-5-4-10-7(3-9)6(2)8(5)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Formel vikt 171.0451
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.