Läs mer
2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3,5-dimethylpyridin-4-ol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO/c1-5-4-10-7(3-9)6(2)8(5)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 171.0451 |