Läs mer
2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30358982
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358982 1 g
30357220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30358982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3694101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73590-93-9
Molekylformel C8 H10 Cl N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 192.09
Synonym Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride
LEDER Cl.Cc1cnc(CCl)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10ClN.ClH/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6;/h3,5H,4H2,1-2H3;1H
Formel vikt 191.0269