Läs mer
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 127337-60-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H9 Cl F3 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine;hydrochloride |
| Visa mer |