missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine N-Oxide |
| CAS | 163119-28-6 |
| Molekylformel | C9H9ClF3NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 1-oxide, 2-(Chloromethyl)-3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium, Lansoprazole Chloride N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClF3NO2/c1-6-7(4-10)14(15)3-2-8(6)16-5-9(11,12)13/h2-3H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CCl |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.62 |
| Formel vikt | 255.0274 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?