Läs mer
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 153259-31-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Visa mer |