Läs mer
2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN3/c10-4-9-12-7-2-1-6(5-11)3-8(7)13-9/h1-3H,4H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 191.025 |