Läs mer
2-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 2514958-53-1 |
| Molekylformel | C10H13Cl2NO . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl2NO.ClH/c1-8-9(7-12)13-5-3-10(8)14-6-2-4-11;/h3,5H,2,4,6-7H2,1H3;1H |
| LEDER | CC1=C(OCCCCl)C=CN=C1CCl.[H]Cl |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-4-(3-chloropropoxy)-3-methylpyridine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.58 |
| Formel vikt | 269.02 |