missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloromethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30352318
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352318 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36877550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
CAS 153259-31-5
Molekylformel C11 H16 Cl N O2 . Cl H
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 266.16
Formel vikt 265.0636
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.