missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloromethyl-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 153259-31-5 |
| Molekylformel | C11 H16 Cl N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(3-methoxypropoxy)pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO2.ClH/c1-9-10(8-12)13-5-4-11(9)15-7-3-6-14-2;/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COCCCOc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.16 |
| Formel vikt | 265.0636 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?