Läs mer
2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 13338-49-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H7 Cl N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phentolamine Mesilate Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, 2-Chloromethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, Phentolamine Mesilate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Phentolamine Mesilate Impurity B as Hydrochloride, Phentolamine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClN2.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-3H2,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.ClCC1=NCCN1 |
| IUPAC-namn | 2-(chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
| Visa mer |