Läs mer
2-Klorometyl-4-metoxi-3,5-dimetylpyridinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11348766
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348766 25 g 25g
11338766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19453.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 86604-75-3 | C9H13Cl2NO | 222,109 g/mol
2-klormetyl-4-metoxi-3,5-dimetylpyridinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klormetyl-4-metoxi-3,5-dimetylpyridinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86604-75-3
Molekylformel C9H13Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 222.109
MDL-nummer MFCD00277472
InChI-nyckel LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4 methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hcl, pyridine, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-pyridinyl methyl ether hydrochloride, pubchem2236
PubChem CID 11694258
IUPAC-namn 2-(klormetyl)-4-metoxi-3,5-dimetylpyridin;hydroklorid
LEDER CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Smältpunkt ∽128 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 5359162
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 222.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.