Läs mer
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 221.0374 |