Läs mer
2-(Klorometyl)-4-metoxi-3,5-dimetylpyridin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30365264
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365264 2.5 g
30352628 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3692402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86604-75-3
Molekylformel C9 H12 Cl N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 222.11
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
IUPAC-namn 2-(klorometyl)-4-metoxi-3,5-dimetylpyridin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Formel vikt 221.0374