Learn More
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30365264
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30365264 2.5 g -
30352628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30365264 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3692402.5G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86604-75-3
Molecular Formula C9 H12 Cl N O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 222.11
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
Specifica
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Formula Weight 221.0374
Chemical Name or Material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.