Läs mer
2-Klorometyl-4-metoxi-3-metylpyridin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 86604-74-2 |
| Molekylformel | C8 H10 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccnc(CCl)c1C |
| IUPAC-namn | 2-(klorometyl)-4-metoxi-3-metylpyridin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.085 |
| Formel vikt | 207.0218 |