Läs mer
2-Chloromethyl-4-nitrophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15422122 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422122 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15422122 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109460010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
CAS 2973-19-5
Smältpunkt 128.0°C to 132.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H6ClNO3
Linjär formel ClCH2C6H3(NO2)OH
Kvantitet 1 g
Beilstein 06,367
Synonym 2-chloromethyl-4-nitrophenol, phenol, 2-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-4-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-5-nitrobenzyl chloride, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura romanian, 2-chloromethyl-4-nitro-phenol, phenol,2-chloromethyl-4-nitro, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura, acmc-1ccok, 4-nitro-2-chloromethylphenol
InChI-nyckel PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CCl)O
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-4-nitrophenol
Molekylvikt (g/mol) 187.58
PubChem CID 76305
Formel vikt 187.58
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.