missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Mikromol™
Beskrivning
2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 19387-83-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 2-(Chloromethyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Impurity B, Xylometazoline Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H3 |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1CCl)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 5-tert-butyl-2-(chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?