Läs mer
2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10657952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657952 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10657952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
Namnnotering 98%
CAS 24023-71-0
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 91°C to 95°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H9ClN2O2
MDL-nummer MFCD01230030
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,3,4-oxadiazole, 4-5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl anisole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1?3?4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 1-5-chloromethyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl-4-methoxybenzene, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI-nyckel GEHIXSKXGCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(CCl)O1
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Molekylvikt (g/mol) 224.64
PubChem CID 2734194
Formel vikt 224.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.