Läs mer
2-(klormetyl)-5-(4-metylfenyl)-1,3,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611693
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10611693 250 mg 250mg
10314732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611693 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02900CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 287197-95-9
Molekylformel C10H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 208.645
MDL-nummer MFCD00662318
InChI-nyckel JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
PubChem CID 736973
IUPAC-namn 2-(klormetyl)-5-(4-metylfenyl)-1,3,4-oxadiazol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.65
Procent renhet 95%