Läs mer
2-(klormetyl)-5-(4-metylfenyl)-1,3,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 208.65 |
| Procent renhet | 95% |