Läs mer
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179819 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10179819 5 g 5g
10678540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179819 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438280050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 33575-83-6
Molekylformel C9H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.62
MDL-nummer MFCD00466332
InChI-nyckel AGLNTFQAHIRTFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-phenyl, enamine_005035, chloromethylphenyloxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-phenyl, 5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzene
PubChem CID 314941
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
LEDER ClCC1=NN=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(chloromethyl)-5-phenyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 119.3°C to 119.7°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.