Läs mer
2-(Chloromethyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Chloromethyl)benzaldehyde |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H,5H2 |
| Formel vikt | 154.0185 |